Merck
10884308001
Roche
CPRG
Chlorophenol red-β-D-galactopyranoside
Synonym(e):
Chlorphenolrot-β-D-galactopyranosid, Chlorphenolrot-β-d-galactopyranosid, CPRG, Chlorphenol Rot β-D-galactosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H22Cl2O10S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
585.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
96% (HPLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 250 mg
Hersteller/Markenname
Roche
Lagerbedingungen
protect from light
pH-Bereich
6-8
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2Cl)C(=C3/C=CC(=O)C(Cl)=C3)\c4ccccc4S(O)(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C25H22Cl2O10S/c26-15-9-12(5-7-17(15)29)21(14-3-1-2-4-20(14)38(33,34)35)13-6-8-18(16(27)10-13)36-25-24(32)23(31)22(30)19(11-28)37-25/h1-10,19,22-25,28,30-32H,11H2,(H,33,34,35)/b21-12-/t19-,22+,23+,24-,25-/m1/s1
InChIKey
YOUWVNCQJOMMEU-AETRGLENSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Chlorphenolrot-β-D-galactopyranosid (CPRG) ist ein langwelliger Farbstoff, der häufig für kolorimetrische Assays eingesetzt wird.[1] Das Reaktionsprodukt ist dunkelrot und wasserlöslich. Es kann photometrisch bei 574 oder 578 nm gemessen werden.
Die chemische Formel auf dem Etikett repräsentiert das Mononatriumsalz.
Anwendung
CPRG wird als Substrat in β-Galactosidase-Assays verwendet.[2][3][4]
Kolorimetrische Bestimmung der β-Gal-Aktivität in Zellextrakten und ELISA.[3][5]
Biochem./physiol. Wirkung
Chlorphenolrot-β-D-galactopyranosid (CPRG) weist ggf. Östrogenaktivität auf.[6]
Qualität
Verunreinigung: <0,1 % Chlorphenolrot
Sequenz
CPRG ist eine Mischung der Isomere im Verhältnis von etwa 1:1.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 5 mmol/l
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Die rekonstituierte Lösung ist bei 2 bis 8 °C einen Tag stabil.
Lagerung und Haltbarkeit
Das Pulver trocken bei -15 bis -25 °C aufbewahren; Stammlösungen bei 2–8 °C lichtgeschützt aufbewahren.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mallika Ghosh et al.
Bio-protocol, 2(24), e305-e305 (2012-12-20)
Antigen cross presentation is important for effective immune responses to tumors and viral infections. Dendritic cells are professional antigen presenting cells and are unique in their ability to cross-present exogenous antigens on MHC class I molecules and activate antigen specific
Els Vanderperren Wim Demaré Ronny Blust Kris Cooreman Peter Bossier
Biomarkers : biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals, 6(5), 375-380 (2001-01-01)
The finding that a variety of chemicals display oestrogenic activity has resulted in the development of in vitro and in vivo assays to assess oestrogenic activity. One such assay, the yeast oestrogen assay (YES) makes use of recombinant yeast cells
Matthias A Fügi et al.
Journal of lipid research, 55(5), 929-938 (2014-03-15)
Sterols are an essential class of lipids in eukaryotes, where they serve as structural components of membranes and play important roles as signaling molecules. Sterols are also of high pharmacological significance: cholesterol-lowering drugs are blockbusters in human health, and inhibitors
Clémence Sicard et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(22), 5395-5403 (2014-06-29)
We report on a new fluorimetric assay for β-galactosidase (β-gal) and faecal coliform bacteria that utilizes a long-wavelength dye, chlorophenol red-β-D-galactopyranoside (CPRG), that has been widely used for colorimetric assays. The novel feature of this new assay is the unexpected
Evan Amalfitano et al.
Nature communications, 12(1), 724-724 (2021-02-03)
Recent advances in cell-free synthetic biology have given rise to gene circuit-based sensors with the potential to provide decentralized and low-cost molecular diagnostics. However, it remains a challenge to deliver this sensing capacity into the hands of users in a