Merck
10103241001
Roche
Carnitinacetyltransferase
from pigeon breast muscle
Synonym(e):
Acetylcarnitintransferase
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Biologische Quelle
pigeon breast
Qualitätsniveau
Form
suspension
Spezifische Aktivität
~80 units/mg protein (At 25 °C with CoA and acetyl-D,L-carnitine as the substrates.)
Verpackung
pkg of 1 mL (5 mg)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
Farbe
white
Optimaler pH-Wert
7.3-8.0
Löslichkeit
water: miscible
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
life science and biopharma
Fremdaktivität
Acetyl-CoA-deacylase 0.01%
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
pigeon ... CRAT(102084317)
Allgemeine Beschreibung
Acetyl-CoA: Carnitin-O-Acetyltransferase
Carnitinacetyltransferase ist ein mitochondriales Enzym, das für die Energienutzung essenziell ist. Es kommt in der Mitochondrien-Matrix und im Peroxisom vor. Es ist am Fettäsurenmetabolismus beteiligt. Es erleichtert die Umwandlung von Acetyl-CoA und Carnitin zu Acetylcarnitin bzw. CoA. Diese Umwandlung erleichtert die peroxisomale β-Oxidation, indem eine Acetylgruppe für die Mitochondrienoxidation eingebracht wird.[1][2]
Qualität
Verunreinigungen: <0,01 % Acetyl-CoA-Deacylase-Ion in Lagerpuffer.
Physikalische Form
Suspension in 2,9 M Ammoniumsulfat-Lösung, 50 mM K-Phosphat, 1 mM EDTA, pH-Wert etwa 7,5
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jiankang Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(4), 1876-1881 (2002-02-21)
We test whether the dysfunction with age of carnitine acetyltransferase (CAT), a key mitochondrial enzyme for fuel utilization, is due to decreased binding affinity for substrate and whether this substrate, fed to old rats, restores CAT activity. The kinetics of
Y Elgersma et al.
The EMBO journal, 14(14), 3472-3479 (1995-07-17)
Carnitine acetyltransferase (CAT) is present in mitochondria and peroxisomes of oleate-grown Saccharomyces cerevisiae. Both proteins are encoded by the same gene, YCAT, which encodes a protein with a mitochondrial targeting signal (MTS) at the N-terminus, and a peroxisomal targeting signal