Wichtige Dokumente
ZLXLALCAB
Milli-Q
Alarmrelaiskabel
For use with Milli-Q® high-flow water purification systems
Synonym(e):
Alarmkabel 2 x 24 V DC 4 W, 2 x 4–20 mA
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Allgemeine Beschreibung
Diese Alarmausgabe ermöglicht die Fernüberwachung von Warnungen und Alarmen durch ein externes Gerät und/oder durch die MyMilli-Q Fernservice-Funktion.
Anwendung
Zur Verwendung mit Milli-Q® CLX/HX/HXSD/HR Wasseraufbereitungssystemen
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany