Merck
XX6702500
Millipore
Filterjet Lösungsmittelspender, 25 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
Lösungsmittelspender
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE valve
aluminum handle (nylon-coated; for dispenser)
fluoroelastomer gasket (for filter-holders)
polyethylene tubing (pressure)
stainless steel holder (for filter)
stainless steel nozzle (jet)
stainless steel support screen(s) (for filter)
Qualitätsniveau
Parameter
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
Länge
~229 mm (9 in.) , from nozzle tip to end of dispenser handle
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
3.9 cm2
Durchm. Vorfilter
22 mm , thick depth prefilter
Länge Schlauch
1.8 m (6 ft)
Fitting
1/4 in. female NPT inlet fitting for 1/4 in.
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Tragen Sie einen konzentrierten Strahl der ultragereinigten Spülflüssigkeitslösung auf die zu waschenden Oberflächen auf. Dazu bringen Sie den FilterJet-Spender an einem Abgabegefäß an, um sicherzustellen, dass das Lösungsmittel oder die jeweilige Flüssigkeit unmittelbar vor der Abgabe gefiltert wird.
Anwendungen: Lösungsmittelfiltration vor der Kontaminationsanalyse, Spülen von spangebend bearbeiteten Teilen und Sammelbehältern
XX6702500 FilterJet Lösungsmittelspender
Ersatzteile
XX6702501 Griff- und Ventilbaugruppe
XX6702502 Ventildichtungen, PTFE
XX6702506 Hochdruckschlauch mit 1/4“ NPT-Adaptern, PE
XX6702507 Schlauchadapter, 1/4/ NPTM zu 1/4“ Schlauch
XX6702508 Schlauch, 6 mm AD x 3 m, Polypropylen
XX6702RK Ersatzteile-Kit für FilterJet Lösungsmittelspender
XX4002500 Gasleitungsfilterhalter, 25 mm, Edelstahl
XX40025RK Ersatzteile-Kit für Filterhalter
Zubehör
XX6700P05 Spenderdruckbehälter, 5 l
YY1301015 Manometer, 0 - 7 bar
YY2029348 Kugelventil, 1/4“ NPTF, Edelstahl
XX6700030 Schnellverschlussnippel und -kupplung 1/4“ NPTM
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.
Prinzip
Druck