Wichtige Dokumente
XX6702502
Millipore
Ventildichtungen, PTFE
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Parameter
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Qualitätsniveau
Fitting
1/4 in. female NPT inlet/outlet connection for pressure gauge and vent/relief valve attachment
1/4 in. female NPT inlet/outlet elbow fitting(s) for inlet and outlet (labeled)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Tragen Sie einen konzentrierten Strahl der ultragereinigten Spülflüssigkeitslösung auf die zu waschenden Oberflächen auf. Dazu bringen Sie den FilterJet-Spender an einem Abgabegefäß an, um sicherzustellen, dass das Lösungsmittel oder die jeweilige Flüssigkeit unmittelbar vor der Abgabe gefiltert wird.
Anwendungen: Lösungsmittelfiltration vor der Kontaminationsanalyse, Spülen von spangebend bearbeiteten Teilen und Sammelbehältern
XX6702500 FilterJet-Lösungsmittelspender
Ersatzteile
XX6702501 Griff- und Ventilbaugruppe
XX6702502 Ventildichtungen, PTFE
XX6702506 Hochdruckschlauch mit 1/4-Zoll-NPT-Adaptern, PE
XX6702507 Schlauchadapter, 1/4-Zoll-NPTM-Gewinde auf 1/4-Zoll-Schlauch
XX6702508 Schlauch, 6 mm Außendurchmesser x 3 m, Polypropylen
XX6702RK Ersatzteile-Kit für FilterJet-Lösungsmittelspender
XX4002500 Gasleitungsfilterhalter, 25 mm, Edelstahl
XX40025RK Ersatzteile-Kit für Filterhalter
Zubehör
XX6700P05 Spenderdruckbehälter, 5 l
YY1301015 Manometer, 0–7 bar
YY2029348 Kugelventil, 1/4-Zoll-NPTF-Gewinde, Edelstahl
XX6700030 Schnellverschlussnippel und -kupplung, 1/4-Zoll-NPTM