Merck
XX67000PK
Millipore
Druckbehälter-Zubehörkit
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
Dispensing Pressure vessel for pressure filtration
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
ID
6.3 mm (0.25 in.)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Vorratsdruckbehälter zur Aufnahme von Flüssigkeiten für die Druckfiltration durch Millipore Filterhalter bei Anschluss an eine externe Druckquelle. Die tragbaren Druckbehälter sind mit einer Kapazität von 5 l, 10 l und 20 l sowie 1 Gallone (ca. 4 l) erhältlich. Die Behälter entsprechen den Anforderungen des ASME-UM-Code.
- Die Verschlüsse sind durch Nockenverschluss-Griff gesichert.
- Die Behälter sind bei Belüftung autoklavierbar.
- Sicherheitsventil, Manometer und Schlauchanschlüsse sind als Zubehör lieferbar.
- Mit zusätzlichem Spezialverschluss auch für Vakuum einsetzbar.
Druckbehälter
XX6700P01 Vorratsdruckbehälter, 1 Gallone
XX6700P05 Vorratsdruckbehälter, 5 l
XX6700P10 Vorratsdruckbehälter, 10 l
XX6700P20 Vorratsdruckbehälter, 20 l
Ersatzteile
6976 Behälterdeckel, Nockenverschluss
6977 Auslassrohr, 5-Liter-Behälter
6978 Auslassrohr, 10-Liter-Behälter
6979 Auslassrohr, 20-Liter-Behälter
XX6700059 O-Ring, Fluorelastomer A
XX6700104 Bogenstück, 1/4"-NPTF auf M
YY1301009 Edelstahl-Stopfen, 1/4"-NPT
Zubehör
TP0001326 PTFE-Band 12,5 mm x 6,6 m, Rolle
XX6700030 1/4"-NPT-Schnellverschlussnippel & -kupplung
XX6700034 3 m langer PVC-Schlauch mit 9,5 mm Innendurchmesser
XX6700035 Druckschlauch mit 1/2" ID.
XX67000PK Zubehörkit für Druckbehälter
XX6700125 1/4"-NPTM-Sechskantnippel, 51 mm, Edelstahl
XX6700L11 1/4"-NPTM auf gestuften Schlauchanschluss mit 1/4–1/2" ID
XX6700L15 1/4"-ASME-Manometer
XX6700L24 Entlüftungs-/Sicherheitsventil, 7 bar, ASME
XX6700L55 Bubble-Point-Testvorrichtung
YY1301015 Manometer, 0–7 bar
YY2029348 Edelstahl-Kugelventil, 1/4"-NPTF
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.
Komponenten
Mit Überdruckventil, Manometer, Sechskant-Nippel, Kugelventil, Schnellverschlussnippel, Schlauchadapter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.