Merck
XX5014700
Millipore
Millipore-Classic-Glasfilterhalter-Kit
47 mm, Glass frit membrane support, 500 mL funnel
Synonym(e):
Glas-Filterhalter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
glass seal
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
Qualitätsniveau
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
22.9 cm
Durchmesser
8.0 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
9.6 cm2
Trichterkapazität
300 mL
Fitting
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Classic Glass Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore-Classic-Glasfilterhalter-Kit
47 mm, Glasfritten-Membranträger, 500-ml-Trichter
Der Classic-Glasfilterhalter ist eine Grundausstattung für jedes Forschungslabor. Durch sein multifunktionales Design eignet sich der Halter für verschiedene Anwendungen, und die Verfügbarkeit von drei verschiedenen Trägermaterialien gewährleistet die Kompatibilität bei spezifischen Anwendungsanforderungen.
Dieses Produkt ist als Kit erhältlich, das folgende Artikel umfasst:
(Art.-Nr. – Beschreibung)
XX5014704 – Millipore-Glastrichter, 500 ml, 47 mm, Borsilikat, geschliffener Glasverschluss
XX1014703 – Millipore-Federklemme, 47 mm, Aluminium
XX1014702 – Millipore-Glasunterteil und -Verschluss, 47 mm, Glasfritten-Membranträger
ALIGNED05 – Millipore-Positionierhilfe, 47 mm, 5 pro Packung
Eigenschaften und Vorteile:
• Konzipiert für leichtes Be- und Entladen der Membranen
• Drei verschiedene Membranträgermaterialien für Kompatibilität mit verschiedenen Anwendungen
• Kann zwecks bakteriologischer Analyse mit eingesetztem Filter mittels UV-Sterilisation oder Autoklavierung sterilisiert werden.
Anwendungen:
Allgemeine Filtration und Klärung, bakteriologische Analyse, Analyse der Partikelkontamination von Ölen und Hydraulikflüssigkeiten, Exfoliativzytologie
Prinzip
Vakuum
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
UV-Sterilisation oder Autoklavierung bei entferntem Filter