WHA420400
Whatman® plastic filter holders
Swin-Lok Holder, diam. 47 mm
Synonym(e):
Whatman filter, Whatman filters, Z742694
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polycarbonate housing
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Swin-Lok Holder
Verpackung
pkg of 8 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 420400
Whatman Article No. 28419556 (US reference)
Durchmesser
47 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
- All three holders will accommodate Nucleopore track-etched and cast membranes.
- Syringe compatible.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)