Merck
XX4304700
Millipore
In-Line-Filterhalter 47 mm
In-Line Filter Holder 47mm
Synonym(e):
47 mm Filter Holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon knob(s) (for hand)
polypropylene (filled)
silicone seal
Qualitätsniveau
Parameter
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi)
70 °C max. temp. at 5.5 bar
Methode(n)
pressure filtration: suitable
Länge
12 cm
Durchmesser
7.6 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
13.8 cm2
Durchm. Vorfilter
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Fitting
inlet connector for 6-9.5 mm I.D. flexible tubing
1/4 in. female NPT inlet fitting
outlet connector for 6-9.5 mm I.D. flexible tubing
1/4 in. female NPT outlet fitting
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with In-Line Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
In-Line-Filterhalter werden häufig verwendet, um Flüssigkeiten oder Gase in der Leitung gründlich zu reinigen. Öffnen Sie einfach das Gehäuse und wechseln Sie den Filter, ohne die verbundenen Leitungen zu beeinträchtigen.
Eigenschaften & Vorteile:
•Gestufte Schlauchtülleverbindungen an beiden Enden für eine einfache Installation
•Große, leicht zu greifende Handknäufe
Katalognummer-Beschreibung
XX4304700 In-Line-Filterhalter 47 mm
Ersatzteile
XX1104715 Stützsieb, 47 mm, Polypropylen
XX4304701 O-Ring (2-131), Silikon
XX4304704 Schlauchadapter, 0,64 cm NPTF bis 0,79 cm ID, Polypropylen
XX4304705 Handknäufe
Zubehör
XX4304702 O-Ring, (2-131), Fluorelastomer
XX4304707 Edelstahl-Stützsieb, 47 mm
XX6200006P Filterpinzette, stumpfes Ende, Edelstahl
XX6700034 3 Meter PVC-Schlauch mit 9,5 mm Innendurchmesser