Merck
SX0001300
Millipore
Swinnex Filterhalter
Swinnex Filter Holder, 13mm
Synonym(e):
Polypropylene filter holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
Hersteller/Markenname
Swinnex®
Parameter
121 °C max. temp.
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
Methode(n)
pressure filtration: suitable
Länge
3.5 cm
Durchmesser
1.7 cm
Filterdurchm.
13 mm
Filtrationsfläche
0.7 cm2
Durchm. Vorfilter
10 mm , thick depth prefilter
Porengröße
0.1 μm nominal pore size
0.5 μm nominal pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Sterifil Aseptic System
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Machen Sie Ihren eigenen Filterhalter! Mit Swinnex Filterhaltern haben Sie die Flexibilität, den Membrantyp und Durchmesser auszuwählen, der sich am besten für die jeweilige Anwendung eignet. Für die sterile Filtration sollten die Swinnex-Filterhalter mit eingesetzter Membran autoklaviert werden. Reinigen oder sterilisieren Sie kleine Flüssigkeitsmengen, die mit einer Spritze ausgegeben werden, oder installieren Sie den Filterhalter „in-line“ zum Filtern größerer Flüssigkeitsmengen.
Eigenschaften & Vorteile:
•In drei Größen für unterschiedliche Prozessvolumina erhältlich
•Mit eingesetztem Filter autoklavierbar für die Sterilfiltration
Swinnex-Filterhalter SX0001300, 13 mm
Swinnex-Filterhalter SX0002500, 25 mm
Swinnex-Filterhalter SX0004700, 47 mm
Ersatzteile
SX0001301 Silikondichtungen für Swinnex-Filterhalter 13 mm
SX0002501 Silikondichtungen für Swinnex-Filterhalter 25 mm
XX2702510 Stützsiebplatte, 25 mm, Polypropylen
XX1104715 Stützsiebplatte, 47 mm, Polypropylen
XX1104707 O-Ring (5-329) für Swinnex-Filterhalter 47 mm, Silikon
SX0004701 Unterteil-O-Ring für Swinnex-Filterhalter 47 mm, Silikon
SX00047RK Ersatzteil-Kit für Swinnex-Filterhalter 47 mm
Anwendung
Swinnex-Filterhalter, 13 mm
Prinzip
Druck
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Autoklavierbar mit eingesetztem Filter
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
SWINNEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für die OTM-45-Methode zur Überwachung von Luft auf PFAS-Verbindungen.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für PFAS-Prüfungen mit modifizierter EPA-Methode 1633
Alle anzeigen