VSWP01300
MF-Millipore™-Membranfilter, Porengröße 0,025 µm
MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,025 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
0.15 L/min-cm2 air flow rate
0.15 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Durchmesser
13 mm
Filterdurchm.
13 mm
Dicke
100 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
1.5%
Brechungsindex
n/D 1.5
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
0.025 μm pore size
72 % porosity
Blasenpunkt
≥21.1 bar, air with water at 23 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von: Mikroorganismus
- Wirkungsmechanismus: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
- Verwendungszweck: Retention oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
- Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefe, wirksam. Für die selektive Rückhaltung von größeren biologischen Verunreinigungen kann eine Flüssigfiltration durch Membranen mit einer Porengröße von 0,45 μm (oder größer) eingesetzt werden, um Mikroorganismen einzufangen und ihr Wachstum für die nachfolgende Kultivierung und Analyse zu fördern.
- Lagerung: An einem trockenen Ort, fernab von Wärmequellen aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This article is a protocol for Simple dialysis of small volumes using V Series membranes