Wichtige Dokumente
UFC8050
Millipore
Amicon® Ultra Zentrifugenfilter, 50 kDa MWCO
greener alternative
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 50 kDa
Synonym(e):
Zentrifugenkonzentrator, 50 kDa MWCO, 4 ml Probenvolumen
Größe auswählen
8 PKG
CHF 153.00
24 PKG
CHF 385.00
96 PKG
CHF 1’090.00
CHF 153.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
8 PKG
CHF 153.00
24 PKG
CHF 385.00
96 PKG
CHF 1’090.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
CHF 153.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Verpackung
pkg of 24 pkg
pkg of 8 pkg
pkg of 96 pkg
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
4 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
124 mm (4.88 in.)
Durchmesser
17.3 mm
Filtrationsfläche
3 cm2
Volumen
4 mL
Arbeitsvolumen
≤4 mL
4 mL
Porengröße
50 kDa MWCO
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Amicon® Ultra 4 ml Zentrifugenvorrichtung mit Ultracel® 50.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze-Filtern bieten eine schnelle Ultrafiltration und verlässliche Rückhaltung von Makromolekülen. Zum Beispiel wird BSA (67 kDa) mit einer Anfangskonzentration von 1 mg/ml zu >95 % zurückgehalten.
Das vertikale Design und die verfügbare Membranoberfläche bieten eine schnelle Probenverarbeitung, hohe Probenrückgewinnung (in der Regel mehr als 90 % der verdünnten Ausgangslösung) und die Möglichkeit für eine 80-fache Konzentration. Die Polarisation der gelösten Stoffe und anschließendes Fouling der Membran werden durch das vertikale Design minimiert und ein physischer Dead Stop in der Filtervorrichtung verhindert das Zentrifugieren bis zur Austrocknung und einen potenziellen Probenverlust.
Das Konzentrat wird mit einem Pipettierer aus dem Probenreservoir der Filtervorrichtung entnommen, während das Ultrafiltrat in dem bereitgestellten Zentrifugenröhrchen gesammelt wird. Die Vorrichtung kann mit einem Schwenkwinkel- oder Festwinkelrotoren verwendet werden. Durch das vertikale Membrandesign und den Dead Stop können die Amicon® Ultra 15-ml-Filter die höchste Rückgewinnung bei kurzen Abschleuderzeiten bieten.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from 60% bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
  • Ultrafiltration mit einer Ultracel®-Membran mit 50.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze.
  • Konzentration von biologischen Proben, die Antigene, Antikörper, Enzyme, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen enthalten.
  • Aufreinigung von makromolekularen Komponenten aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten und Proteinentfernung vor der HPLC.
  • Konzentration von verdünnten oder vor-aufgereinigten Proteinen aus Säuleneluenten.
  • Entsalzung, Pufferaustausch und Proteindialyse.
  • Größenausschluss und Proteinfraktionierung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ultracel® regenerierte Cellulosemembran mit 50-kDa-NMWCO ermöglicht eine Retentatrückgewinnung von mehr als 90 %.
  • Die vertikale Membran verringert die Konzentrationspolarisation für ultraschnelle Abschleuderzeiten (innerhalb 5 Minuten).
  • Die heißversiegelte Membran minimiert die Downstream-Extractables.
  • 100 % integritätsgeprüft für eine verlässliche Leistung.
  • Praktische Probenüberwachung mit einem transparenten Gehäuse und Skaleneinteilung für das Volumen.
  • Direkter Probenzugang für die Pipette eliminiert den Verarbeitungsschritt, um das Konzentrat zu gewinnen.
  • Hohe Konzentrationsfaktoren von 80–100 X.
Physikalische Form
Farbcode: Transparent mit rosafarbener Kappe
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Filtrationsmethoden und Membranfilterauswahl bei der Nanopartikelaufreinigung und -herstellung.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Auf dieser Seite werden die Grundsätze und Vorteile der Verwendung von Ultrafiltrationsmembranen bei der Vorbereitung von Proteinproben erörtert. Mögliche Anwendungen sind der Austausch von Lösungsmitteln, die Konzentration von Proteinproben oder die Probenaufreinigung.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Protokolle
The human plasma proteome is a vast resource for biomarker discovery and investigation.
Das menschliche Plasma-Proteom ist eine umfangreiche Ressource für die Biomarker-Identifizierung und -Untersuchung.
Verwandter Inhalt
Proteinkonzentration ohne Verlust. Gewinnen Sie Proteine zuverlässig zurück, wenn Sie mit Amicon® Ultra Filtern konzentrieren.
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Questions
  1. If I cannot reach the suggested speed for this (4000xg for swingout, 7500xg for fixed-angle rotor), does this product still work at lower speeds?
    1 answer
    1. It is possible to spin this product at a lower speed and still achieve a decent flow rate.