UFC710008
Centricon® Plus Zentrifugenfilter
MWCO 100 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
Synonym(e):
Centrifuge concentrator
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Leistungsmerkmale
holdup volume 75 μL
Verpackung
pkg of 8 filter
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
Centricon®
Parameter
15-70 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
121 mm
Durchmesser
6 cm
Filtrationsfläche
19 cm2
Arbeitsvolumen
≤70 mL
15—70 mL
Porengröße
100 kDa MWCO
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Centricon Plus-70-Zentrifugenfilter ist ein Einwegprodukt, das zur Verarbeitung von wässrigen biologischen Lösungen mit Volumina von 15 bis 70 ml entwickelt wurde.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kompatibelnur mit Zentrifugen mit Ausschwingrotoren
- kann die meisten 70-ml-Lösungenin 15–40 Minuten auf bis zu 350 µl herunterkonzentrieren.
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Artikel
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
Auf dieser Seite werden die Grundsätze und Vorteile der Verwendung von Ultrafiltrationsmembranen bei der Vorbereitung von Proteinproben erörtert. Mögliche Anwendungen sind der Austausch von Lösungsmitteln, die Konzentration von Proteinproben oder die Probenaufreinigung.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Protokolle
Ultrafiltration-based MAb purification offers faster, higher recovery compared to hybridoma screening.