Merck
UFC701008
Millipore
Centricon® Plus Zentrifugenfilter
MWCO 10 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
Synonym(e):
Centrifuge concentrator
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Leistungsmerkmale
holdup volume 75 μL
Verpackung
pkg of 8 ea
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
Centricon®
Parameter
15-70 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
121 mm
Durchmesser
6 cm
Filtrationsfläche
19 cm2
Arbeitsvolumen
≤70 mL
15—70 mL
Porengröße
10 kDa MWCO
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Centricon Plus-70 Zentrifugenfilter ist ein Einwegprodukt, das zur raschen Verarbeitung von wässrigen biologischen Lösungen entwickelt wurde. Er ist nur mit Zentrifugen mit Ausschwingrotoren kompatibel.
Filtertyp: Ultrafiltration
Anwendung
Der Centricon Plus-70 Zentrifugenfilter eignet sich für folgende Anwendungen:
  • Konzentrieren und Entsalzen von Chromatographiesäule-Eluaten
  • Konzentrieren monoklonaler Antikörper
  • Konzentrieren von Proteinen oder Viren aus Kulturüberständen
  • Klären von Gewebehomogenaten und Zelllysaten
  • Pufferaustausch oder Diafiltration
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Rückgewinnung üblicherweise 90 %
  • Konzentration 50x bis 200x
  • Niedriges Rückhaltevolumen
  • Polypropylen-Gehäuse minimiert die Bindung
  • kann die meisten 70-ml-Lösungen in nur 25 Minuten auf bis zu 350 μl herunterkonzentrieren
  • Deadstop verhindert Schleudern bis zur Trockenheit
  • Gebrauchsfertig. Keine Montage notwendig.
Physikalische Form
Farbcode: Transparent
Sonstige Hinweise
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CENTRICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
Auf dieser Seite werden die Grundsätze und Vorteile der Verwendung von Ultrafiltrationsmembranen bei der Vorbereitung von Proteinproben erörtert. Mögliche Anwendungen sind der Austausch von Lösungsmitteln, die Konzentration von Proteinproben oder die Probenaufreinigung.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.