Wichtige Dokumente
SX1320R
Supelco
Spill Kit, Caustic Replacement Kit
SpillSolv®
About This Item
UNSPSC-Code:
47131905
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
pH-Wert
2.2 ( in H2O, as aqueous solution)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Anwendung
SpillSolv
Rechtliche Hinweise
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1