SX0216
Soda & Lime Indicating
size 4-8 mesh, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Synonym(e):
Sodasorb
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Form
granular
Größe
4-8 mesh
Verlust
≤7% loss on drying, 200°C
Farbe
off-white
Partikelgröße
4-12 mesh (>=80%)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable