Merck
223921
Sigma-Aldrich
Ascarit®
Sodium hydroxide-coated silica, 20-30 mesh
Synonym(e):
Ascarite CO2 adsorbent
Größe auswählen
100 G
CHF 150.00
500 G
CHF 642.00
2.5 KG
CHF 3’070.00
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 150.00
500 G
CHF 642.00
2.5 KG
CHF 3’070.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.22
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
granular
Partikelgröße
20-30 mesh
SMILES String
[Na+].[O-H]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Ascarit® ist Natriumhydroxid-beschichtete Kieselsäure und wird hauptsächlich ans Kohlenstoffdioxid-Adsorbent verwendet. Es handelt sich um die zweite Generation des ursprünglichen Ascarit, das aus granulärem Asbest gewonnen wurde. Ascarit adsorbiert Kohlenstoffdioxid (und saure Gase) rasch und quantitativ und ist bei einer Reihe von analytischen und mikroanalytischen Verfahren, physiologischen Studien usw. hilfreich.
Anwendung
Ascarit® kann als Kohlenstoffdioxid (CO2)-Abscheider verwendet werden.[1][2]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Das Material besitzt Indikatoreigenschaften und wechselt aufgrund der Bildung von Natriumcarbonat in einem schmalen Bereich graduell die Farbe (zu Weiß).
Rechtliche Hinweise
Ascarite is a registered trademark of Arthur H. Thomas Co.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reduction of [11C] CO2 to [11C] CO using solid supported zinc.
Dahl K, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 60(13), 624-628 (2017)
Highly selective iron-based Fischer?Tropsch catalysts activated by CO2-containing syngas
Chun D H, et al.
J. Catal., 317, 135-143 (2014)
Rui Cheng et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(5), 3400-3409 (2013-04-25)
Without therapeutic intervention, corneal neovascularization rapidly compromises visual acuity, and is a leading cause of blindness. Artesunate was reported to inhibit angiogenesis in tumors, although, the effects of artesunate on nontumor angiogenesis have not been investigated. This study was designed
Lingzhi Zhang et al.
Carbohydrate polymers, 94(1), 386-393 (2013-04-03)
β-Cyclodextrin (β-CD)/cellulose hydrogels were prepared in NaOH/urea aqueous solution by crosslinking with epichlorohydrin. The structure and morphology of the hydrogels were characterized with Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM). The swelling test, 5-fluorouracil (5-FU)
Yao-Yue Yang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(5), 1709-1716 (2013-01-15)
The dissociative adsorption and electrooxidation of CH(3)OH at a Pd electrode in alkaline solution are investigated by using in situ infrared spectroscopy with both internal and external reflection modes. The former (ATR-SEIRAS) has a higher sensitivity of detecting surface species
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf