Merck
SX0060
Supelco
Salicylic Acid
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonym(e):
2-Hydroxybenzoic Acid
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(OH)COOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
200-712-3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 hPa ( 100 °C)
Assay
≥99%
Form
crystals
Methode(n)
tissue culture: suitable (plant)
Glührückstand
≤0.01%
Farbe
white
pH-Wert
2.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
211 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
157-159 °C
Übergangstemp.
flash point 157 °C
Löslichkeit
2 g/L
Dichte
1.44 g/cm3 at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChIKey
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Meets ACS Specifications GR ACS
Hinweis zur Analyse
Assay99.0% minChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxIron (Fe)2ppm maxMelting point158.0-161.0°CResidue after ignition0.01% maxSubstances darkened by sulfuric acidTo pass testSulfate (SO4)0.003% max
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup