Merck
SLLGC13NL
Millipore
Millex hydrophiler PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonym(e):
Millex-LG-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
holdup volume< 25 μL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
Höhe
21.1 mm
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.65 cm2
Volumen
10 mL
Porengröße
0.2 μm
Aufnahme
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: LG
Überblick über nicht sterile IC-Millex-Spritzenvorsatzfilter:
• Für die Ionenchromatographie zertifiziert
• Die hydrophile PTFE-Membran ist für unterschiedliche Anwendungsanforderungen in einer Porengröße von 0,20 µm und 0,45 µm und in zwei Durchmessern erhältlich.
• Mit geringem Anteil an extrahierbaren IC-Substanzen zur Optimierung der Hintergrundniveaus bei sensitiven IC-Analysen
• Kompatibel mit wässrigen und organischen Lösungen, bietet eine breite chemische Kompatibilität und Flexibilität im Labor
SKU und Packungsgrößen
SLLGC13NL: 0,2 µm hydrophiles PTFE, 13 mm, 100 pro Packung
SLLGC25NS: 0,2 µm hydrophiles PTFE, 25 mm, 50 pro Packung
SLLHC13NL: 0,45 µm hydrophiles PTFE, 13 mm, 100 pro Packung
SLLHC25NS: 0,45 µm hydrophiles PTFE, 25 mm, 50 pro Packung
Anwendungen:
Ionenchromatographie
Verpackung
nicht steril
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Physikalische Form
Farbcode: Einlass/Auslass naturfarben
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.