Merck
SLGV0250S
Millipore
Cathivex®-GV-Filtereinheit (steril)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, vented, male Luer-Lok® outlet, medical device
Synonym(e):
GV-Filter, Hydrophiler Filter, Spritzenvorsatzfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVC housing
PVDF membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
CE compliant
hydrophilic
vented
FDA registered
medical device
Hersteller/Markenname
Cathivex®
Parameter
3 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
4 cm2
Totvolumen
≤0.1 mL
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Volumen
100 mL
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer-Lok® outlet
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Cathivex®-GV-Filtereinheit (steril) ist ein Medizinprodukt, das als Inline-Filter zur Sterilisation von intravenös verabreichten wässrigen Lösungen in der direkten Patientenversorgung und bei der Herstellung von Beimischungen in der Pharmazie eingesetzt wird.
Anwendung
Entfernen von Partikeln, Mikroorganismen und Luftblasen bei Anwendungen, für die Belüftung und eine Membran mit geringer Proteinbindung erforderlich oder gewünscht sind, sowie zur Sterilfiltration wässriger Lösungen von Vitaminen, Arzneimitteln oder anderen klinischen Lösungen für intravenöse Infusionen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Nur für den Einmalgebrauch
  • Steril
  • Pyrogenfrei und nicht toxisch
  • Besteht aus einem 0,22-µm-Membranfilter, der in ein Gehäuse aus Polyvinylchlorid (PVC) eingekapselt ist. Verfügt über einen Luer-Lok®-Einlass (weiblich) und einem Luer-Lok®-Auslass (männlich).
  • Ein hydrophober 0,03-µm-Filter im Gehäuse ermöglicht die Entlüftung und verhindert Lufteinschlüsse.
  • CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung
Sonstige Hinweise
Die Einheiten sind ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches und/oder Laborfachpersonal bestimmt.
Rechtliche Hinweise
CATHIVEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany