SLFH050
Millex™ hydrophober PTFE-Belüftungsfilter
pore size 0.45 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Synonym(e):
Fluoropore®-PTFE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-FH Belüftungsfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm, Vakuumleitungsfilter
Größe auswählen
CHF 273.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 273.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Millex™
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millex™
Parameter
≥20 L/min air flow rate at 5 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Durchmesser
50 mm
Filtrationsfläche
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
gas
sample type organic solution(s)
Fitting
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13