HVHP02500
PVDF-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Synonym(e):
Durapore® Membrane Filter, 0.45 µm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
125 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Brechungsindex
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
75 % porosity
Blasenpunkt
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Air clarification
- Gas and solvent filtration
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.