SCT215
BioTracker™ 497 Green Actin Live Cell Probe
Synonym(e):
Green Live Cell Actin Probe, Live Cell Actin Probe, Live Cell Imaging Probe
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Verpackung
vial of 5 vials
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable