SCM107
Human OPC Expansion Culture Media Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Neural Stem Cells
Qualitätsniveau
Typ
for cell culture
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Allgemeine Beschreibung
Lagerung und Haltbarkeit