Wichtige Dokumente
SCM018
Sigma-Aldrich
Embryoid Body (EB)-Bildungsmedium
The Embryoid Body Formation Medium (EB Media) has been optimized & qualified to support the formation of embryoid body.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
liquid
Methode(n)
cell differentiation: suitable
Aufnahme
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Das EB-Bildungsmedium (Embryoid Body) wurde zum Unterstützen der Bildung von Embryoid Body optimiert und qualifiziert. Das Medium kann zum Bilden von EB aus hängenden Tropfen oder Suspensionskultur in nichthaftenden Petrischalen eingesetzt werden. Es wurde für die Differenzierung von Maus-ES-Zellen zu neuralen, adipogenen und kardiomyogenen Zelllinien validiert.
Embryonale Stammzellen (ES) sind pluripotente Zellen, die aus der inneren Zellmasse (ICM) von Embryonen vor der Implantation gewonnen werden und die einzigartige Fähigkeit besitzen, in Zellen, die alle drei embryonalen Keimblätter (Ektoderm, Mesoderm und Endoderm) umfassen, zu differenzieren. Die meisten Protokolle zum Differenzieren muriner ES-Zellen in eine Reihe von Zellen involvieren einen anfänglichen Schritt der spontanen Differenzierung von ES-Zellen bis zur Bildung von Embryoid Body (EB). EB werden durch die Kultivierung von ES-Zellen in einer Suspensionskultur in Petrischalen mit geringer Anhaftung gebildet. Die nichtadhäsiven Oberflächen von Petrischalen fördern die Aggregation von ES-Zellen zu einer dichten Kugel aus Zellen, die Embryoid Body genannt wird. Es wird angenommen, dass EB die Erhaltung der embryonalen Organisation unterstützen und einige der frühesten Stadien der embryonalen Entwicklung genau nachahmen.
Physikalische Form
Embryoid Body (EB)-Bildungsmedium ist eine proprietäre Formulierung, die fetales Kälberserum enthält.
Lagerung und Haltbarkeit
Bis zum Gebrauch bei -20 °C aufbewahren. Nach dem Auftauen bei 2–8 °C bis zu einen Monat aufbewahren.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.