Merck
SCM130
Sigma-Aldrich
PluriSTEM®-Medium für humane ES/iPS-Zellen
Defined small molecule based serum-free medium that enables feeder-free culture of human ES/iPS cells and allows for media exchanges every other day without compromising the morphology or long term functionality of human pluripotent stem cells.
Synonym(e):
Human Embryonic Stem Cell Media, Human iPS Cell Media, Pluripotent Stem Cell Media
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
PluriSTEM®
Methode(n)
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
EMD Millipore hat eine vollständige, definierte und serumfreie Mediumformulierung für die feederfreie Kultur von menschlichen ES- und iPS-Zellen entwickelt. PluriSTEM für menschliche ES-/iPS-Zellen (Bestell- Nr. SCM130) ist ein auf kleinen Molekülen basierendes Medium, das eine wochenendfreie Kultur von humanen pluripotenten Stammzellen ermöglicht und jeden zweiten Tag einen Medienaustausch gestattet, ohne die Morphologie oder die langfristige Funktionalität pluripotenter Stammzellen zu beeinträchtigen. Pluripotente Zellen, die in diesem moderaten Feeding-Zustand gehalten wurden, wiesen eine gute Zellgesundheit bei minimaler spontaner Differenzierung auf; sie exprimierten hohe Pluripotenzmarker-Werte (NANOG, OCT3/4, SOX-2, SSEA-3, SSEA-4, TRA-1-60 und TRA-1-81), behielten ihr Differenzierungspotenzial bei und besaßen einen normalen Karyotyp. PluriSTEM-Medium für menschliche ES-/iPS-Zellen wird als individuelle 500-mL-Flasche geliefert, die gebrauchsfertig ist und keine zusätzliche Ergänzung erfordert. In PluriSTEM proliferieren Zellen schneller als identische Zellen, die in anderen serumfreien und feederfreien Mediensystemen ausplattiert werden; für die meisten pluripotenten Zelllinien wird normalerweise eine Passage von 4–6 Tagen erwartet.
PluriSTEM wurde ausgiebig getestet und besitzt nachweislich die folgenden Eigenschaften für menschliche ES-/iPS-Zellkulturen:
• Unterstützt die Kultur von pluripotenten menschlichen ES-/iPS-Zellen für mehr als 30 Passagen.
• Die Zellen müssen nicht mehr übers Wochenende gefüttert werden. Nehmen Sie sich das Wochenende frei!
• Tägliches Füttern (d. h. Medienaustausch Montag, Mittwoch, Freitag) ist nicht mehr erforderlich.
• Einfache und leichte Übertragung von Zellen aus feederbasierten und feederfreien Kultursystemen in PluriSTEM.
• Ermöglicht hervorragende Einzelzellkultur, Passage und Selektion von humanen pluripotenten Klonen.
• Ausgezeichnete Einfrier-Auftau-Zelllebensfähigkeit und -rückgewinnung.
• Unterstützt Suspensionskultur.
Siehe Anwendungshinweis (
Qualität
Jede Charge PluriSTEM®-Medium für menschliche ES-/iPS-Zellen wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, bei der geprüft wird, ob das Medium in der Lage ist, undifferenzierte menschliche ES-Zellen für mehr als 3 Passagen zu erhalten.
pH = 7,2–7,4
Osmolalität = 315–345
Aussehen = rote transparente Flüssigkeit
Lagerung und Haltbarkeit
PluriSTEM-Medium für menschliche ES-/iPS-Zellen wird in gefrorenem Zustand geliefert und kann bei -20 °C bis zum Verfallsdatum auf dem Produktetikett gelagert werden. PluriSTEM vor Gebrauch bei Raumtemperatur oder über Nacht bei 2–8 °C auftauen. Nicht bei 37 °C auftauen. Auf Wunsch kann PluriSTEM aseptisch in Arbeitsaliquoten dosiert und bei -20 °C gelagert werden. Aliquoten bis zum auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum aufbrauchen. Aufgetaute Aliquoten können bei 2–8 °C bis zu zwei Wochen aufbewahrt werden. Aliquoten nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. Arbeitsaliquoten vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur erwärmen. Das Medium nicht in einem Wasserbad mit einer Temperatur von 37 °C aufwärmen.
Rechtliche Hinweise
PLURISTEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Human pluripotent stem cells on artificial microenvironments: a high content perspective.
Viswanathan, P; Gaskell, T; Moens, N; Culley, OJ; Hansen, D; Gervasio, MK; Yeap, YJ; Danovi, D
Frontiers in Pharmacology null
Doxycycline enhances survival and self-renewal of human pluripotent stem cells.
Chang, MY; Rhee, YH; Yi, SH; Lee, SJ; Kim, RK; Kim, H; Park, CH; Lee, SH
Stem Cell Reports null
Excision of viral reprogramming cassettes by Cre protein transduction enables rapid, robust and efficient derivation of transgene-free human induced pluripotent stem cells.
Kadari, Asifiqbal, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 5, 47-47 (2014)
Artikel
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Alle anzeigen
Protokolle
Human ips cell passaging protocol using EZ-LiFT™ Reagent, an enzyme-free and chemically defined pluripotent stem cell dissociation reagent.
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Schritt-für-Schritt-Protokolle zur Kultur humaner induzierter pluripotenter Stammzellen (hiPSC), einschließlich Auftauen, Expandieren, Gefrieren und Charakterisieren von ips-Zellen.
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.