SAMP2GVNB
Millex®-Filter für das Samplicity®-G2-System
PVDF, pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
Durapore®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Millex-GV-Spritzenvorsatzfilter, PVDF-Spritzenvorsatzfilter, 0,22 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Samplicity®
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Samplicity®
Parameter
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
Methode(n)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Durchmesser
33 mm
Filtrationsfläche
4.5 cm2
Volumen
1.7 mL
Farbe
yellow
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm
Aufnahme
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Blasenpunkt
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
• Das Samplicity-G2-Filtrationssystem ermöglicht die vakuumbetriebene Filtration von bis zu 8 Proben gleichzeitig, direkt in die HPLC-Phiolen.
• Millex-Filter für das Samplicity-G2-System beinhalten Adaptertrichter und Millex-33-mm-Filter.
• Das Samplicity-G2-System hat geringere ergonomische Auswirkungen als die manuelle Spritzenfiltration.
• Erhältlich in den Porengrößen 0,20 µm und 0,45 µm mit hydrophiler PTFE-, Durapore-PVDF-, Millipore-Express-PLUS-PES- oder Nylon-Membran.
Erhältlich in 2 Packungsgrößen:
Die SKU-Nummer endet auf „NB“ (-------NB): 250/Pkg.
Die SKU-Nummer endet auf „NK“ (-------NK): 1000 Vorrichtungen (4 x 250 pro Packung)
Anwendungen:
HPLC; Filtration von viskosen oder partikelhaltigen Proben für HPLC
Anwendung
Verpackung
Komponenten
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.