Please refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
S2HVU05RE
Millipore® Stericup® Schnellverschluss-Vakuumfiltrationssystem
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
Synonym(e):
SCHVU05RE, Stericup Quick Release-HV steriles Vakuumfiltrationssystem
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Stericup®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 12 ea
Parameter
45 °C max. temp.
Beschreibung
2.4 mL (hold-up volume)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
263 mm
Kapazität
500 mL
Durchmesser
12.5 cm
Filterdurchm.
73 mm
Filtrationsfläche
40 cm2
Trichterkapazität
500 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
Fitting
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Stericup® und Steritop® Systeme für die sterile Vakuumfiltration verwenden zuverlässige Hochleistungsmembranen für eine optimale Sterilfiltration von Laborreagenzien, Puffern und Medien. Diese Einheiten bieten hervorragende Durchfluss- und Durchsatzraten mit geringer unspezifischer Bindung und ein stabiles Design mit Kippschutz.
Diese Stericup® Membranfiltereinheit aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) mit einer Porengröße von 0,45 μm besteht aus einem 500-ml-Flaschenaufsatz und einem 500-ml-Auffangkolben mit Deckel für die Verarbeitung und Lagerung.
Anwendung
- Gewebekulturmedien +/- Additive
- Puffer
- Biologische Lösungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Der Schnellverschluss-Filtertrichter wird mit nur einer Vierteldrehung von der Auffangflasche—getrennt, was die Wahrscheinlichkeit eines Verschüttens verringert und die Handhabung auf dem Labortisch oder unter dem Abzug erleichtert.
- Die fettgedruckte Produktkennzeichnung auf dem Steritop® Filtertrichter zeigt deutlich die Membraneigenschaften einschließlich Zusammensetzung und Porengröße an und ermöglicht so eine unmittelbare, anwendungsgerechte Produktauswahl.
- Der Deckel mit Klickverschluss und Flansch hat eine spezielle Form für einen sicheren Griff unter nassen oder trockenen Bedingungen.—Die taktile Rückmeldung bestätigt den sicheren Verschluss. Damit wird die Möglichkeit eines Verschüttens oder einer Kontamination des sterilisierten Inhalts verringert.
- Die große mattierte Beschriftungsfläche auf der Auffangflasche und die hellere Deckelfarbe erleichtern die eindeutige Beschriftung für eine verbesserte Lesbarkeit und weniger Unleserlichkeiten.
- Der Deckel mit Klickverschluss kommt auf der Seite zu liegen, um das Risiko einer Kontamination zu vermeiden.
- Die Auffangflaschen sind platzsparend stapelbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
1 answer-
Helpful?
-
-
What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
1 answer-
We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
Helpful?
-
-
What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
1 answer-
Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
Helpful?
-
-
Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
1 answer-
No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
Helpful?
-
-
What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
1 answer-
Typically 3 years from sterilization.
Helpful?
-
-
What is the maximum vacuum pressure for filtration?
1 answer-
700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
Helpful?
-
-
Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
1 answer-
All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
Helpful?
-
-
Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
1 answer-
Likely not, due to pore size/possible fouling/chemical compatibility. Refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
Helpful?
-
-
What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
1 answer-
All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
*Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.Helpful?
-
-
Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
1 answer-
You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.