Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
12 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 221.00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
parameter
45 °C max. temp.
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
120 mm
diam.
12.5 cm
filter capacity
150 mL
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS™
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Die sterilen Stericup® und Steritop® Filtrationseinheiten verwenden zuverlässige Hochleistungsmembranen für eine optimale Sterilfiltration von Laborreagenzien, Puffern und Medien. Diese Geräte kombinieren überlegene Durchflussraten und Durchsatz mit geringer unspezifischer Bindung und einem stabilen Design ohne Spitzen.
Diese Stericup® Polyethersulfon(PES)-Membranfiltereinheit mit einer Porengröße von 0,22 μm kombiniert einen 150-ml-Flaschenverschluss mit einem 150-ml-Auffangkolben und Deckel für Verarbeitung und Lagerung.
Application
- Gewebekulturmedien +/- Additive
- Puffer
- Biologische Lösungen
Features and Benefits
- Der Schnellverschluss-Filtertrichter wird mit nur einer Vierteldrehung von der Sammelflasche getrennt,— was die Wahrscheinlichkeit eines Verschüttens verringert und die Handhabung auf dem Labortisch oder unter der Haube erleichtert.
- Die fett gedruckte Produktkennzeichnung auf dem Steritop® Filtertrichter zeigt deutlich die Membraneigenschaften einschließlich Zusammensetzung und Porengröße an, um eine schnelle, anwendungsgerechte Produktauswahl zu ermöglichen.
- Die Click-Dichtungskappe ist angeflanscht und modifiziert, um einen festen Halt unter nassen oder trockenen Bedingungen zu ermöglichen—und ein taktiler Anschlag bestätigt den sicheren Verschluss. Sorgen Sie sich weniger über die Möglichkeit eines Verschüttens oder einer Kontamination des sterilisierten Inhalts.
- Die matte, große Beschriftungsfläche auf der Auffangflasche und die hellere Deckelfarbe erleichtern die Lesbarkeit und reduzieren unleserliche Abstriche.
- Die Verschlusskappe liegt auf der Seite auf, um das Risiko einer Kontamination zu vermeiden.
- Die Auffangbehälter sind stapelbar, um Platz zu sparen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 150 mL, pack of 12 ea | description pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 1000 mL, pack of 12 ea | description pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 500 mL, pack of 12 ea | description pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 250 mL, pack of 12 ea |
| filter capacity 150 mL | filter capacity 1000 mL | filter capacity 500 mL | filter capacity 250 mL |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size |
| material polyethersulfone membrane, polystyrene funnel(s), polystyrene bottle, polystyrene housing | material polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing | material polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing | material polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
| packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea |
| fitting inlet funnel, outlet flask (Receiver) | fitting inlet funnel, outlet flask (Receiver) | fitting inlet funnel, outlet flask (Receiver) | fitting inlet funnel, outlet flask (Receiver) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millipore® Stericup® Schnellverschluss-Vakuumfiltrationssystem
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
1 answer-
All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
Helpful?
-
-
Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
1 answer-
Likely not, due to pore size/possible fouling/chemical compatibility. Refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
Helpful?
-
-
What is the maximum vacuum pressure for filtration?
1 answer-
700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
Helpful?
-
-
What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
1 answer-
All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
*Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.Helpful?
-
-
Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
1 answer-
No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
Helpful?
-
-
What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
1 answer-
Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
Helpful?
-
-
What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
1 answer-
We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
Helpful?
-
-
The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
1 answer-
Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
Glass bottles, GL33:
• Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
• Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
Glass bottles, GL45
• Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
• Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
• Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
• Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
• Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
• Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)Helpful?
-
-
Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
1 answer-
No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.