Wichtige Dokumente
RX0090
Sigma-Aldrich
Rhodamine 6 G
Used as a dye and a fluorescent probe
Synonym(e):
Basic Red 1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H31ClN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.01
Farbindexnummer:
45160
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116121
EG-Index-Nummer:
213-584-9
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
215 °C
λmax
525-530 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H
InChIKey
VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Color: Red
Extinction coefficient: 69900 min
Form: Powder
Loss on drying: 5% max
Wavelength of max. absorbance: 525-530nm
pH of a 1% aqueous solution:
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1