Wichtige Dokumente
QGARD00D3
Milli-Q
Q-Gard® Aufbereitungskartusche
For Milli-Q® Element / Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis systems connected to DI water feed containing high silt
Synonym(e):
Q-Gard® 3-Aufbereitungskartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
resin (Mixed bed ion exchange resin)
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Q-Gard®
Parameter
1.5 L/min flow rate
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Matrix
Macroporous
Porengröße
0.5 μm pore size (CRW5)
Kapazität
52 g ion exchange capacity
Kompatibilität
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Q-Gard® 3-Aufbereitungskartusche ist darauf ausgelegt, ionische und organische Verunreinigungen bis in den Spurenbereich zu entfernen, wenn entionisiertes Reinwasser mit hohem Schlammgehalt eingespeist wird. Die Kartusche wird aus sauberen und hochreinen Materialien gefertigt, um die Auswaschung extrahierbarer Verunreinigungen zu minimieren. Sie enthält einen Mikrofilter zur Entfernung von Partikeln, Aktivkohle zur Adsorption organischer Verunreinigungen und ein Mischbett-Ionenaustauschharz zur Entfernung von Ionen.
Die Q-GARD® 3-Aufbereitungskartusche kann mit den Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis Wasseraufbereitungssystemen genutzt werden.
Anwendung
Entfernung von ionischen und organischen Wasserverunreinigungen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die Q-GARD® 3-Aufbereitungskartusche ist speziell auf die Speisewasserquelle zugeschnitten, um die Leistung nachgelagerter Aufbereitungsmedien zu optimieren und gleichbleibende Ergebnisse zu gewährleisten.
  • Original-Ersatzteil zur Wasseraufbereitung für den Q-GARD® Kartuschenfilter (QGARD00D3).
  • Entwickelt für die Entfernung von Ionen im Spurenbereich aus entionisiertem Reinwasser mit hohem Schlammgehalt.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  7. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  8. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  9. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.