Dokumente
PYY-67HK
Sigma-Aldrich
Human-PYY(3-36)-spezifischer RIA
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Qualität
for protein analysis
Qualitätsniveau
Beschreibung
ED<sub>80</sub> = 93 ± 3 pg/mL ED<sub>50</sub> = 230 ± 15 pg/mL ED<sub>20</sub> = 558 ± 44 pg/mL
analytes available: PYY
20-1280 pg/mL (standard curve range)
Leistungsmerkmale
accuracy 94.5 ± 10.2%
Speziesreaktivität
human
Messbereich Sensitivität
20 pg/mL
Methode(n)
radioimmunoassay: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Nachweisverfahren
radioactive
Allgemeine Beschreibung
FUNKTION: SwissProt: P10082 # Dieses Darmpeptid hemmt die exokrine Sekretion der Bauchspeicheldrüse, hat eine gefäßverengende Wirkung und hemmt die jejunale und colonale Beweglichkeit.
GRÖSSE: 97 Aminosäuren; 11046 Da
SUBZELLULÄRE LOKALISIERUNG: Sekretion.
ÄHNLICHKEIT: SwissProt: P10082 ## gehört zur NPY-Familie.
Spezifität
Humanes PYY (3-36): 100 %, humanes PYY (1-36): nicht nachweisbar
Anwendung
Zweitägiger Ungleichgewichts-Assay, Inkubation bei 4 °C, Probenvolumen: 100 μl Serum-, Plasma- oder Gewebekulturprobe
Hinweis zur Analyse
Linearität 80–120 %
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B