Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
PYR0MATCELLS
Millipore
PyroMAT® Zellen
pkg of 2 vials, Cryopreserved MonoMac 6 cells for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
EP Chapter 2.6.30
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pkg of 2 vials
Hersteller/Markenname
PyroMAT®
Anwendung(en)
pharmaceutical
pyrogen testing
Kompatibilität
configured for PyroMAT® System
Versandbedingung
dry ice
Eignung
pyrogenic bacteria
Allgemeine Beschreibung
Das PYROMAT® System ist eine stabile, anwenderfreundliche und gebrauchsfertige Lösung für Pyrogenprüfungen unter Verwendung von Monozyten-Aktivierungstests (MAT). PYROMAT® Zellen sind kryokonservierte humane Monozytenzellen aus der Mono-Mac-6-Zelllinie. Sie wurden zur Verwendung für MAT validiert.
Das PyroMAT® System basiert auf der Zelllinie Mono-Mac-6 (MM6) und nutzt Interleukin-6 (IL-6) zum Ablesen.
PyroMAT Zellen enthalten kryokonservierte Mono-Mac-6-Zellen, 2 x 1 ml
Anwendung
PYROMAT® Zellen werden zur Bestimmung der pyrogenen Aktivität in einer Lösung oder Suspension durch die Einleitung der Interleukinproduktion in Zellkulturen mit humanen Monozyten eingesetzt. Sie werden verwendet, um die Sicherheit von parenteralen pharmazeutischen Produkten und Medizinprodukten zu gewährleisten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kryokonservierte gebrauchsfertige monozytische Zellen
  • Die einzige Zelllinie, die für den Monozyten-Aktivierungstest validiert und verfügbar ist.
  • Expression von allen für den Pyrogennachweis verantwortlichen Toll-like-Rezeptoren.
Verpackung
1 Packung mit 2 Fläschchen, ausreichend für 1 Test
Komponenten
2 Fläschchen kryokonservierte Mono-Mac-6-Zellen
Sonstige Hinweise
Download the PyroMAT® Method Software from here.
Empfohlene Produkte
Zur Verwendung mit dem PyroMAT Kit (PYR0MATKIT), Referenzstandard Endotoxin (144.161.0001), NEP-Kontrollen (MATHKSA, MATFLAGELLIN)
Rechtliche Hinweise
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Was sind Primärzellen? Ein umfassender Überblick über tierische und menschliche Primärzelllinien und -medien und deren Verwendung in biomedizinischen Zellkulturanwendungen. Primärkulturen sind im Vergleich zu Zelllinien weniger homogen.
Yeast plasmid selection: Utilizes auxotrophic yeast strains for plasmid selection, enabling growth on synthetic media for better yield.
Overview of primary cells and media usage in biomedical culture applications highlights differences from cell lines.