PPHH04700
Polypropylen-Membranfilter
0.45 µm, 47 mm, hydrophilic, polypropylene
Synonym(e):
Hydrophilic Polypropylene membrane filter, PFAS testing
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
1 h at 90 °C
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
190 μm ± 50 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Porengröße
0.45 μm pore size
>40 % porosity
Blasenpunkt
>9.0 psi, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Klärfiltration von wässrigen und organischen Lösungen
- Allgemeine Filtration
- Filtration der mobilen Phase in der HPLC/LC-MS
- Klärfiltration von Säuren und Basen
- PFAS-Probenfiltration
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geringes Maß an extrahierbaren Bestandteilen
- Hohe thermische Stabilität
- Breite chemische Kompatibilität
- Schnelle Flussraten von Flüssigkeiten
Ähnliches Produkt
Artikel
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für PFAS-Prüfungen mit modifizierter EPA-Methode 1633
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.