Merck
PIHP03050
Millipore
Millicell® stehende Zellkultureinsätze
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, translucent polycarbonate membrane, size 6 wells, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonym(e):
Gewebekultureinsatz, Gewebekulturplatte, Millicell-Zellkultureinsatz, 30 mm, Polycarbonat, 0,4 µm, Zellkultureinsätze, permeabler Kultureinsatz
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
100x106 pores/cm2 (pore density)
Verpackung
pack of 50
Hersteller/Markenname
Millicell®
Parameter
50 °C max. temp.
Methode(n)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Höhe
13 mm
Durchmesser
30 mm
Größe
6 wells
Oberflächenbereich
4.2 cm2
Arbeitsvolumen
1.5 mL
Farbe
translucent membrane
Matrix
Isopore
Porengröße
0.4 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: 6-Well-Platte, 0,4μm Porengröße
Mit Millicell® Einsätzen haben adhärente Zellen und Suspensionszellen sowohl von ihrer apikalen als auch basolateralen Seite Zugang zum Nährmedium. Zellwachstum, -struktur und -funktion imitieren die In-vivo-Vorgänge genauer. Darüber hinaus ermöglichen Millicell® Einsätze die Untersuchung beider Seiten des Zell-Monolayers.
Stehende Millicell® Einsätze:
- Fördern das Zellwachstum und bieten ausgezeichnete Möglichkeiten für Zellstudien
- Erhältlich mit Biopore (PTFE)-Membran, MF-Millipore MCE-Membran und Polycarbonat-Membran
Membrantyp:
Isopore-Membran (Polycarbonat)
- Für das Wachstum adhärenzabhängiger Zellen ohne Matrix
Anwendungen
Zellanlagerung, Zellwachstum, Zelldifferenzierung, Immunzytochemie
Anwendung
Forschungskategorie
Zellkultur
Polycarbonat-Zellkultureinsatz mit 0,4 µm Porengröße zur Verwendung in einer 6-Well-Platte für Zellanlagerung, Zellkultur, Zelldifferenzierung, Wirkstofftransport und Durchlässigkeit.
Verpackung
Einzeln in Blistern verpackt
Rechtliche Hinweise
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Alle anzeigen