Merck
BGCM00010
Millipore
PTFE Membrane Filter, 0.4 μm Pore Size
Millipore, 12 ft x 10 in., hydrophilic
Synonym(e):
Biopore Membrane Filter roll, Hydrophilic PTFE
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Porengröße:
0.4 μm pore size
Materialien:
PTFE membrane
plain filter
white filter
Leistungsmerkmale:
hydrophilic
Filter L × B:
12 ft × 10 in. , (10 sq. ft.)
Dicke:
40 μm , typical
Sterilität:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Filter L × B
12 ft × 10 in. , (10 sq. ft.)
Dicke
40 μm , typical
Matrix
Biopore
Porengröße
0.4 μm pore size
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filter Code: BGCM
Rechtliche Hinweise
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13