Merck
PIHA03050
Millipore
Millicell® stehende Zellkultureinsätze
pore size 0.45 μm, diam. 30 mm, white mixed cellulose esters (MCE) membrane, size 6 wells, sterile
Synonym(e):
Gewebekultureinsatz, Gewebekulturplatte, Zellkultureinsätze, permeabler Kultureinsatz
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materialien
polystyrene housing
white mixed cellulose esters (MCE) membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
ethylene oxide treated
sterile
Verpackung
pack of 50
Hersteller/Markenname
Millicell®
Parameter
50 °C max. temp.
Methode(n)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
toxicology assay: suitable (in vitro)
Höhe
13 mm
Durchmesser
30 mm
Größe
6 wells
Oberflächenbereich
4.2 cm2
Arbeitsvolumen
1.5 mL
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.45 μm
Anwendung(en)
industrial qc (microbial attachment assays)
Bindungsart
high binding surface
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration der Einheit: 6-Well-Platte, 0,45 μm Porengröße
Mit Millicell® Einsätzen haben adhärente Zellen oder Suspensionszellen sowohl von ihrer apikalen als auch basolateralen Seite Zugang zum Nährmedium. Zellwachstum, -struktur und -funktion ahmen In-vivo-Umstände genauer nach. Darüber hinaus ermöglichen Millicell® Einsätze die Untersuchung beider Seiten der Zell-Monoschicht.
Stehende Millicell® Einsätze:
- Fördern das Wachstum und bieten ausgezeichnete Möglichkeiten für Zellstudien
Membrantyp:
MF-Millipore Membran (Zellulosemischester)
- Für ausgezeichnete anatomische und funktionelle Polarisierung
Anwendungen
Zellanhaftung, Zellwachstum, Zelldifferenzierung, Immunzytochemie
Anwendung
Forschungskategorie
Zellkultur
Zellulosemischester-Einsatz mit einer Porengröße von 0,45 µm zur Verwendung in einer 6-Well-Mikrotiterplatte für In-vitro-Toxikologie-Assays, Zellanhaftung, Zellkultur, Zelldifferenzierung, Zelloberflächenrezeptor-Assays, Mikrobenanhaftungs-Assays und polarisierte Aufnahme-Assays.
Verpackung
Einzeln in Blisterpackungen verpackt
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Alle anzeigen