Merck
PIXP01250
Millipore
Millicell® stehende Zellkultureinsätze
pore size 12.0 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
Synonym(e):
Gewebekultureinsatz, Gewebekulturplatte, Millicell-Zellkultureinsatz, 12 mm, Polycarbonat, 12 µm, Zellkultureinsätze, permeabler Kultureinsatz
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materialien
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
0.1x106 pores/cm2 (pore density)
Verpackung
pack of 50
Hersteller/Markenname
Millicell®
Parameter
50 °C max. temp.
Methode(n)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
cell migration: suitable
Höhe
10 mm
Durchmesser
12 mm
Größe
24 wells
Oberflächenbereich
0.6 cm2
Arbeitsvolumen
0.6 mL
Farbe
translucent
Matrix
Isopore
Porengröße
12.0 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Mit Millicell® Einsätzen haben adhärente Zellen und Suspensionszellen sowohl von ihrer apikalen als auch basolateralen Seite Zugang zum Nährmedium. Zellwachstum, -struktur und -funktion ahmen In-vivo-Umstände genauer nach. Mit Millicell®-Einsätzen können außerdem beide Seiten des Zellen-Monolayers untersucht werden.
Anwendung
  • Zellanlagerung, -wachstum & -differenzierung
  • Wirkstofftransport & -durchlässigkeit.
  • Immunzytochemie
Rechtliche Hinweise
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Alle anzeigen