Merck
PD2004700
Millipore
Petrischale
47mm petri dish, aseptically molded for microbial application.
About This Item
UNSPSC-Code:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
Materialien
clear device
polystyrene
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Verpackung
plate of 150 ×
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Durchmesser
47 mm
Aufnahme
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type dairy
sample type wine
sample type cider
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Petrischale ist eine Einweg-Plastikschale zur Kultivierung von Mikroorganismen. Die aseptischen 47-mm-Petrischalen aus Spritzguss werden mit festem Agar-Medium verwendet.
Anwendung
Die Petrischale ist eine Einweg-Plastikschale und kann mit Schmelzagar zur Keimanalyse von Bier, Flaschenwasser, Most, Sportgetränken, Wein usw. verwendet werden.