Fortfahren mit
PD2004705
Petrischale
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of 600 units ((4x150)), suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122101
NACRES:
NB.14
eCl@ss:
32030209
Material:
cellulose pad(s), clear device, polystyrene
Sterility:
sterile
Diam.:
47 mm
Packaging:
pkg of 600 units ((4x150))
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
cellulose pad(s), clear device, polystyrene
sterility
sterile
packaging
pkg of 600 units ((4x150))
diam.
47 mm
color
clear
input
sample type dairy
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
sample type wine
sample type cider
application(s)
bioburden testing
(Beverages, Water), microbiology
compatibility
(Membrane filtration)
shipped in
ambient
General description
Petrischalen (47 mm) sind Einweg-Kunststoffschalen für die Kultivierung von Mikroorganismen, die durch Membranfiltration aufgefangen werden. Die Schalen haben eckige Kanten für das Öffnen mit einer Hand, sind leicht stapelbar, und die passgenauen Deckel verhindern das Austrocknen der Medien.
Application
Petrischalen werden zur Kultivierung von Mikroorganismen verwendet, die durch Membranfiltration auf einem 47-mm-Filter aufgefangen werden. Sie werden für Tests in der Milchprodukte-, Bier-, Apfelwein-, Erfrischungsgetränke-, Wein- und Flaschenwasser-Industrie eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PD2004700P5731P5606
description
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of 600 units ((4x150)), suitable for microbiology
description
47mm petri dish, aseptically molded for microbial application.
description
size 100 mm × 15 mm , nominal size
description
size 100 mm × 20 mm , nominal size
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
material
cellulose pad(s), polystyrene , clear device
material
clear device, polystyrene
material
circles , polystyrene
material
circles , polystyrene
packaging
pkg of 600 units ((4x150))
packaging
plate of 150 ×
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 400 ea
diam.
47 mm
diam.
47 mm
diam.
-
diam.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
compatibility
(Membrane filtration)
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Petrischale
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. i need to use the petri dish for something else. What i the depth of the dish?
    1 answer
    1. Internal height of the plate is 7.5mm.