P5856
Petrischalen, Polystyrol
size 100 mm × 15 mm
Synonym(e):
petri dish, petri plate, petri plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
circles
polystyrene
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
disposable vertical stacking ring (stackable), recommendedfor manual use
lid
Optically clear with consistently flat bottoms
Verpackung
pack of 500 ea
Schalenkapazität
~115 mL
Schalendurchm.
100 mm
Größe
100 mm × 15 mm
Bindungsart
non-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Ineinander schiebbare Petrischalen
- Transparente Ober- und Unterseite
- Einweg-Petrischale aus Polystyrol für allgemeine mikrobiologische Anwendungen
- Aus transparentem, nicht-recyceltem Polystyrol geformt
- Optisch klar
- Strahlensterilisiert
- Bei ungeöffnetem Band ist der Inhalt steril
- Lüftungsrippen sorgen für Luftzirkulation und reduzieren die Kondensatansammlung während der Inkubation
- Ein aufgeweiteter Deckelrand und kantige Ecken sorgen für gute Griffigkeit, vor allem mit Handschuhen, und ermöglichen das Öffnen und Schließen mit einer Hand
Hinweis: Da diese Schalen aus Polystyrol (nicht Glas) hergestellt sind, können die Schalenwände dünner sein, was einen Größenunterschied im Außendurchmesser von ca. 10 mm ausmacht.