Merck
PBHK04710
Millipore
PES-Membranfilter, 100 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 47 mm
Synonym(e):
Ultrafiltrationsscheiben, 100 kDa NMW
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
polyethersulfone membrane
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Biomax®
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
17.3 cm2
Porengröße
100 kDa NMWCO
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: PBHK
Filtertyp: Ultrafiltration
Konfiguration: Ultrafiltrationsscheiben
Setzen Sie Ihre Amicon-Rührzelle mit der Membran Ihrer Wahl zusammen. Geschnittene Ultrafiltrationsmembranscheiben sind als Ultracel-regenerierte Cellulose und Biomax-Polyethersulfon (PES) erhältlich. Die Membranen sind in verschiedenen Porengrößen & Durchmessern erhältlich.
Ultracel regenerierte Cellulose-Membranen werden zum Konzentrieren oder Entsalzen von verdünnten Lösungen empfohlen. Die hydrophile, dichte Mikrostruktur der Ultracel Membranen sorgt für die höchstmögliche Rückhaltung kombiniert mit der geringstmöglichen Adsorption von Proteinen, DNA oder anderen Makromolekülen.
Biomax PES-Membranen werden für das Konzentrieren oder Entsalzen größerer Volumina von stärker konzentrierten Proben wie Serum, Plasma oder konditionierten Gewebekulturmedien empfohlen.
Durapore PVDF Mikrofiltrations-Membranscheiben sind mit Porengrößen von 0,1 µm, 0,22 µm oder 0,45 µm und einem Durchmesser von 63,5 mm oder 75 mm erhältlich.
Eigenschaften & Vorteile:
•Folgende Scheibendurchmesser sind u.a. erhältlich: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 und 150 mm
•Sowohl Ultracel-, Durapore- als auch Biomax-Membranen sind in einer Vielzahl an Porengrößen erhältlich, um Ihren Abscheidungsanforderungen zu entsprechen
•Kompatibel mit Amicon-Rührzellen
Anwendungen:
Konzentrieren, Pufferaustausch, Entsalzen
Anwendung
100 kDa NMWL, Biomax Polyethersulfon, 47 mm Durchmesser
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1