NA61
Anti-BrdU (Ab-3) Mouse mAb (Mobu-1)
liquid, clone Mobu-1, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Bromodeoxyuridine
Größe auswählen
CHF 476.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 476.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Mobu-1, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Frozen Sections (2 g/ml)
Immunocytochemistry (1 g/ml)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, trysin pre-treatment required)
Immunoblotting (not recommended)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Unlabeled cells
BrdU labeled DNA
Sonstige Hinweise
Gratzner, H.G. and Leif, R.C. 1981. Cytometry1, 385.
Gratzner, H.G. et al. 1975. Exp. Cell Res.95, 88.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable