QTUM000IX
Quantum® IX-Hochreinigungssäule
For Direct-Q® and Milli-Q® Academic / Biocel / Gradient / Synthesis water purification systems
Synonym(e):
Quantum® Hochreinigungskartusche
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene and polyethylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
can remove trace levels of organics and ions from ultrapure water
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Quantum®
Widerstandsfähigkeit
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<10 ppb
Kapazität
36 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 21 g NaCl)
Kompatibilität
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Original-Ersatzteil für das Milli-Q® Wasseraufbereitungssystem
- Das Qualitätszertifikat ist online verfügbar.