Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Millipak
®
Express 40 Filter
Synonym(e):
Millipak
®
Express Filter
Products
Produktkategorie
final filters (2)
Marke
Milli-Q (2)
Kompatibilität
Qualitätsstufe
Gehäusematerial
Porengröße (µm)
Sterilität
Produkte filtern
Showing 1-2 of 2
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
MPGP04001
Millipak
®
Express 40 Filter,
0.22 µm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Elix
®
Advantage and Milli-Q
®
Advantage A10 / Direct / Integral / Reference systems
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
MPGP02001
Millipak
®
Express 40 Filter,
0.22 µm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Direct-Q
®
, Synergy
®
and Milli-Q
®
Academic / Biocel / Element / Synthesis / Gradient systems