Merck
MPE030025
Millipore
Microcon® Centrifugal Filters
MWCO 30 kDa, polyethersulfone membrane (Biomax), sample volume 0.5 mL
Synonym(e):
Biomax polyethersulfone (PES) membrane centrifuge filter
Größe auswählen
25 EA
CHF 122.00
CHF 122.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 EA
CHF 122.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
NACRES:
NB.24
CHF 122.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Materialien
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polyethersulfone membrane (Biomax)
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical grade)
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Microcon®
Leistungsmerkmale
holdup volume> 10 μL
Parameter
0.5 mL sample volume
Tiefe
12.3 mm
Länge
4.5 cm (1.8 in.)
Filtrationsfläche
0.32 cm2
Porengröße
30 kDa MWCO
Anwendung
These 0.5 mL centrifugal filter enables the concentration of biomolecules with a NMWL of 30kDa. Microcon® centrifugal filters are ideal for concentration & desalting.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • High recovery for small volumes with reverse spin (concentration factor less than 20X)
  • Biomax membrane
  • Fast processing
Physikalische Form
Color Code: Pink
Rechtliche Hinweise
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany