MMSANKITVHP
Milliflex Oasis® VHP resistant pump, internal flow sanitization kit
for use with Milliflex Oasis® VHP resistant pump
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Milliflex®
Methode(n)
Rapid Sterility Testing: suitable
Anwendung(en)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Milliflex Oasis® VHP resistant pump
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Artikel
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.