Merck
MMHEADMM2
Millipore
Milliflex-Oasis®-Filtrationskopf
For use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM2 pump
Synonym(e):
Filterzubehör, Filtrationskopf, Milliflex-Oasis®-Filtrationskopf, Milliflex-Oasis®-Filtrationspumpenkopf
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.79
Materialien
316 stainless steel head
Verpackung
pack of 1 unit
Hersteller/Markenname
Milliflex Oasis®
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with Milliflex Oasis® pump
Allgemeine Beschreibung
Das Milliflex-Oasis®-Filtrationssystem ist eine Lösung für einen vereinfachten und sicheren Mikrobenprüfprozess mit ausgezeichneter Produktivität, Zuverlässigkeit der Ergebnisse und Einhaltung regulatorischer Vorgaben.
Der Milliflex-Oasis®-Filtrationskopf besteht aus 316L-Edelstahl und kann bei 121 °C bis zu 30 Minuten lang oder bei 134 °C bis zu 15 Minuten lang autoklaviert werden.
Der Milliflex-Oasis®-Filtrationskopf wurde für die Milliflex-Oasis®-Vakuumpumpe MMSYSTMM2 entwickelt und ist darüber hinaus kompatibel mit der VHP (vaporisiertes Wasserstoffperoxid)-beständigen Milliflex-Oasis®-Vakuumpumpe MMPPLUVHP.
Anwendung
Der Milliflex-Oasis®-Filtrationskopf wird zur Filtration von Proben für Keimbelastungsprüfungen, bei der Wasserüberwachung und für allgemeine mikrobiologische Analysen verschiedener filtrierbarer Flüssigkeiten verwendet.
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.