Merck
MMSANKIT1
Millipore
MILLIFLEX OASIS® Strömungsdesinfektions-Kit
for use with Milliflex Oasis® pumps
Größe auswählen
1 UNIT
CHF 987.00
CHF 987.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
CHF 987.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.79
CHF 987.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Verpackung
pack of 1 kit
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliflex Oasis®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with Milliflex Oasis® pumps
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das MILLIFLEX OASIS® Filtrationssystem ist eine Lösung für einen vereinfachten und sicheren Mikrobenprüfprozess mit ausgezeichneter Produktivität, Zuverlässigkeit der Ergebnisse und Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Die MILLIFLEX OASIS® Pumpe ist eine neue Generation von Vakuumpumpen für die Wasser- und Keimzahlbelastungsanalyse in pharmazeutischen Umgebungen. Das MILLIFLEX OASIS® Desinfektions-Kit ist ein Zubehör zum Desinfizieren der Innenseite der MILLIFLEX OASIS® Pumpe.
Anwendung
Die MILLIFLEX OASIS® Filtrationspumpe wird bei Keimzahlbelastungstests und der Wasserüberwachung von Bier, Flaschenwasser, Kosmetika und in der Pharmazeutikaanalyse eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.