Wichtige Dokumente
MHWP037A0
Millipore
Aerosol Monitor, 37 mm, mixed cellulose esters, 0.45 µm, white, with pad
Microscopic particle analysis and sample collection
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Filterdurchm.
37 mm
Filtrationsfläche
9 cm2
Porengröße
0.45 μm pore size
Fitting
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
Anwendung(en)
environmental
Versandbedingung
ambient
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2